Documenti fondamentali
N250
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 486.7 mPa.s (25 °C)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Viscosità
486.7 mPa.s(25 °C)
Descrizione generale
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
426.2 - 494.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
219 - 257 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marc A J Morgan et al.
Genes & development, 31(19), 2003-2014 (2017-11-02)
Histone H3 Lys4 (H3K4) methylation is a chromatin feature enriched at gene