N2144
Norfludiazepam
analytical standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Desalkylflurazepam
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥98%
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H10ClFN2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(18-8-14(20)19-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,19,20)
UVCOILFBWYKHHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?