N1250000
Norgestrel
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Norgestrel, (17α)-(±)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
norgestrel
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4CC3)CC2)CC1)CC)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)