M32704
2-Methyl-2-butene
≥99%, purified by redistillation
Sinonimo/i:
β-Isoamylene, Amylene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
25.09 psi ( 55 °C)
7.66 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Purificato mediante
redistillation
Limite di esplosione
8.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. ebollizione
35-38 °C (lit.)
Punto di fusione
−134 °C (lit.)
Densità
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- For the cross metathesis reaction to form compounds with prenyl-type double bonds: methyl 10-methylundec-9-enoate, 2-methylundec-2-ene and 8-prenylcoumarins.
- As a model of C5-branched alkene fuel to study the high-temperature kinetics of branched alkenes in a combustion environment.
- As an additive along with pyridine for partial hydrogenation of poly-ynes to form ω-hydroxy polyunsaturated fatty acids.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal