M187
(+)-3-Methoxymorphinan hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Sinonimo/i:
(+)-cis-1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-methoxy-2H-10,4a-iminoethanophenanthrene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard, for drug analysis
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +21.0 to +24.0°, c = 1 in methanol
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Condizioni di stoccaggio
desiccated
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@]12[C@@]3(CCCC2)C4=C(C=CC(OC)=C4)C[C@]1([H])NCC3.Cl
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13;/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3;1H/t14-,16+,17+;/m1./s1
IBNAJETZECTKHN-YPYJQMNVSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)