M0430
Methyl cellulose
26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis), meets USP testing specifications, viscosity: 400 cP
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Saggio
26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis)
Stato
powder
Intervallo di pH utile
5.0-8.0 (2% in water)
Viscosità
320-480 cP, 2 % in water(20 °C)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?