L5901
Lithium dodecyl sulfate
BioXtra, ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥98.5% (GC)
PM
272.33 g/mol
Impurezze
Insoluble matter, passes filter test
≤0.2% free acid
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Solubilità
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.0001%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
<0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
<0.1 at 280 in H2O at 0.1 M
Stringa SMILE
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?