Documenti fondamentali
IRMM532B
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.5 mm wire
Sinonimo/i:
Aluminum alloy
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM532B
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)