I0375000
Isoconazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isoconazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(c(ccc1)Cl)COC(C[n]3cncc3)c2c(cc(cc2)Cl)Cl
InChI
1S/C18H14Cl4N2O/c19-12-4-5-13(17(22)8-12)18(9-24-7-6-23-11-24)25-10-14-15(20)2-1-3-16(14)21/h1-8,11,18H,9-10H2
MPIPASJGOJYODL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)