I0086000
Imidazolo
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-diaza-2,4-ciclopentadiene, Gliossalina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP Reference Standard
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
imidazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
pKa (25 °C)
6.95
P. ebollizione
256 °C (lit.)
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)