H0325000
Hexetidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hexetidine, mixture of stereoisomers, 5-Amino-1,3-bis(2-ethylhexyl)hexahydro-5-methylpyrimidine, NSC 17764
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hexetidine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.4649 (lit.)
P. eboll.
160 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
InChI
1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
DTOUUUZOYKYHEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- To identify pure liquid salt forms of aspirin
- Of alkyl based selective displacers for protein purification via ion exchange chromatography
- Of the in vivo application of models for testing drugs against nonreplicating Mycobacterium tuberculosis
- Nutrient-sensitized screening for drugs that shift the energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
- Inhibition of angiogensis
- Screening antimalarial drugs
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)