Documenti fondamentali
F171503
Sigma-Aldrich
Diamond 200 μL tip pack
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 200 μL
Sinonimo/i:
Diamond 200 μL tip pack, Sterile Pipette Tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41106302
NACRES:
NB.02
Sterilità
sterile
Confezionamento
box of 10 × 96 units
tecniche
PCR: suitable
Volume puntale
200 μL
Compatibilità
for use with BioControl® GDS
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Disposable tips are used to transfer PCR reagents. Can be used as consumable accessories during GDS PCR sample preparation.
Applicazioni
The Assurance® GDS Diamond Tips are used to transfer liquids during Assurance® GDS sample preparation.
Note legali
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)