ERMBF427C
Maize GMO Standard 98140
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO Maize (98140) with PCR
About This Item
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO Maize (98140) with PCR
Composizione
genetically modified 98140 maize, 2%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
ERMBF427C
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)