Key Documents
ERMBF420B
Maize GMO Standard ERM-BF420
3272 Maize 1 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Sinonimo/i:
3272 Maize, GVO Standard ERM-BF420
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Qualità
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Composizione
3272 Maize, 1%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF420B
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)