Documenti fondamentali
ERMBF417D
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Nome Commerciale
BioChemika
Qualità
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Composizione
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 9.9%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF417D
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)