ERMBF411D
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 1% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Composizione
genetically modified Bt-176 maize, 1%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
ERMBF411D
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)