Key Documents
ERMAE671
Methylmercury 202Hg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Purezza isotopica
 202Hg
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)