DEN1510
Density Standard (15 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 1.0269 g/mL at 15 °C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
according to ASTM® D1480
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Densità
1.0269 g/mL at 15 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)