D1410000
Diethyl phthalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
DEP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
7.66 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 100 °C)
Famiglia di API
diethyl phthalate
Temp. autoaccensione
854 °F
Limite di esplosione
0.75 %, 187 °F
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. eboll.
298-299 °C (lit.)
Punto di fusione
−3 °C (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)