CRM13170M
Clostridium perfringens dischi Lenticule NCTC 13170®
500-50000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Clostridium perfringens dischi Lenticule NCTC 13170®, Materiale di riferimento certificato, Standard microbiologici
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Forma fisica
disc (hydrosoluble)
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
−20°C
Compatibilità
Clostridium perfringens
Clostridium spp.
Clostridium spp.
Descrizione generale
®
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- °
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?