CCW4721
Coliforms Chromogenic Agar Plates
Solid, selective, and differential culture medium for the detection and enumeration of total coliform and E. coli in water samples by the membrane-filtration technique acc. to ISO, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
CCA
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 9308-1:2014
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Durata
5 mo. (Expiry date on the label)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
agar, 13.00 g/L
5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronic acid, 0.10 g/L
6-chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside, 0.10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
enzymatic digest of casein, 1.00 g/L
IPTG, 0.10 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
tryptophan, 1.00 g/L
yeast extract, 2.00 g/L
Confezionamento
box of 30 plates
Condizioni di stoccaggio
(Store dry and tightly closed)
Parametri
9 mL filling volume
Diam. piatto
55 mm
Colore
pale yellow
pH
6.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)