CCW4113
YSG Medium
Solid medium for the detection and isolation of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic food, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
YSGMedium, tubes | 20 mL, Yeast-Starch-Glucose medium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Durata
12 mo. at 8‑25 °C
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
agar, 15.0 g/L
glucose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
Confezionamento
box of 20 tubes
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Parametri
20 mL filling volume
Colore
pale yellow
pH
3.7±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Alicyclobacillus spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
- Box of 20 tubes
- 17x145 mm glass tubes, ink labeled
- Metal-non injectable cap
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)