Key Documents
CAN43215
Supelco
Residual Solvents, California Mix Categories I and II
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
package of 1.2 ml
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-30°C
Componenti
  • Analyte CAS Concentration
  • Acetone 67-64-1 5000 µg/mL
  • Acetonitrile 75-05-8 5000 µg/mL
  • Ethanol 64-17-5 5000 µg/mL
  • Ethyl acetate 141-78-6 5000 µg/mL
  • Ethyl ether 60-29-7 5000 µg/mL
  • Heptane 142-82-5 5000 µg/mL
  • Hexane 110-54-3 5000 µg/mL
  • Isopropyl alcohol 67-63-0 5000 µg/mL
  • Methanol 67-56-1 5000 µg/mL
  • Pentane 109-66-0 5000 µg/mL
  • Toluene 108-88-3 5000 µg/mL
  • m-xylene 108-38-3 5000 µg/mL
  • o-xylene 95-47-6 5000 µg/mL
  • p-xylene 106-42-3 5000 µg/mL
  • Trichloroethylene 79-01-6 100 µg/mL
  • 1,2-Dichloroethane 107-06-2 100 µg/mL
  • Methylene Chloride 75-09-2 100 µg/mL
  • Chloroform 67-66-3 100 µg/mL
  • Benzene 71-43-2 100 µg/mL
  • Dimethylacetamide 127-19-5 Solvent/Matrix
Analita
Descrizione
    Acetonitrile 5000 ug/mL
    Acetone 5000 ug/mL
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)