Documenti fondamentali
BP837
Cetirizine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cetirizine
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Cetirizine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cetirizine Capsules
  • Cetirizine Oral Solution
  • Cetirizine Tablets
  • Azioni biochim/fisiol
    Cetirizine hydrochloride is an orally active and selective H1-receptor antagonist. Antihistaminic; Piperazines. Non-sedating type histamine H1-receptor antagonist; major metabolite of hydroxyzine. Pharmacological activity resides primarily in the (R)-isomer.
    Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Exclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Consigli di prudenza
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Lot/Batch Number
    Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 2
    1 of 2
    Acetaminofene British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP371
    Acetaminofene