BP813
2-Amino-5-chloropyridine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zopiclone
Stato
solid
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
P. ebollizione
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
135-138 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)