BP722
Midazolam
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
midazolam
Forma fisica
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-9H,10H2,1H3
DDLIGBOFAVUZHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)