Documenti fondamentali
BP585
Cortisone acetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cortisone 21-acetate, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnen-17α-ol-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.48
Beilstein:
2067543
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cortisone
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
237-240 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C(=O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Cortisone acetate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cortisone Tablets
  • Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Repr. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)