BP546
Apramycin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
O-4-Amino-4-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→8)-O-(8R)-2-amino-2,3,7-trideoxy-7-(methylamino)-D-glycero-α-D-allo-octodialdo-1,5:8,4-dipyranosyl-(1→4)-2-deoxy-D-streptamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
apramycin
Stato
solid
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O[C@@H]([C@@H](C3)N)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@@H]4N)N)O)O)[C@@H]([C@@H]2NC)O)CO
InChI
1S/C21H41N5O11.H2O4S/c1-26-11-14(30)18-8(33-20(11)37-21-16(32)13(29)10(25)9(4-27)34-21)3-7(24)19(36-18)35-17-6(23)2-5(22)12(28)15(17)31;1-5(2,3)4/h5-21,26-32H,2-4,22-25H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-;/m1./s1
WGLYHYWDYPSNPF-RQFIXDHTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)