Documenti fondamentali
BCR700
Organic-rich soil following harmonised EDTA and acetic acid extraction (extractable trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR700
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)