BCR298
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (IUPAC No. 180)
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H3Cl7/c13-6-3-8(15)7(14)1-4(6)5-2-9(16)11(18)12(19)10(5)17/h1-3H
WBHQEUPUMONIKF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR298
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)