Key Documents
BCR267
Indeno[1,2,3-cd]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.33
Beilstein:
1970675
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4-c5ccccc5-c6ccc-2c3c46
InChI
1S/C22H12/c1-2-6-14-13(5-1)17-9-10-19-15-7-3-4-8-16(15)20-12-11-18(14)21(17)22(19)20/h1-12H
XAKRHFYJDSMEMI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR267
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)