BCR165
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 2 μm particle size
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Descrizione
parameter of the calibration line 2.223 0.013
Stato
particles
Produttore/marchio commerciale
JRC
Dimensione particelle
2 μm
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Descrizione generale
Confezionamento
Risultati analitici
BCR165
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)