B1121000
Biperiden impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1RS)-1-[(1SR,2SR,4SR)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-1-phenyl- 3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol (endo form)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
biperiden
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)