B0760
Bufexamac
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(p-Butoxyphenyl)acetohydroxamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(CC(=O)NO)cc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
MXJWRABVEGLYDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)