Documenti fondamentali
ARK2180
SAFC
Belapectin (GR-MD-02)
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Belapectin (GR-MD-02)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352202
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)