Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
A9056
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
poly bottle of
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤5.0% Loss on drying
Perdita
≤5%
pH
7
Solubilità
water: soluble (40 mg/ml)
N° accesso UniProt
Attività estranea
BT virus, none detected
Microbiological test (pass)
VSV virus, none detected
growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium (Suitable for)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Serum albumin is a reliable prognostic indicator for liver disease. Oxidative damage of albumin is associated with advanced liver disease.
Applicazioni
Bovine Serum Albumin has been used as a supplement in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM). It has also been used in immunostaining of cell arrays.
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Compatibilità
Suitable for growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Prepared using heat shock fractionation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Sieroalbumina heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A7906
Sieroalbumina
Sieroalbumina fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A8806
Sieroalbumina
Sieroalbumina cold ethanol fraction, pH 5.2, ≥96%
Sigma-Aldrich
A4503
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3803
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, suitable for (for molecular biology), Non-acetylated
Sigma-Aldrich
B6917
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A9418
Sieroalbumina
Holger Erfle et al.
Nature protocols, 2(2), 392-399 (2007-04-05)
Here, we describe a robust protocol for the reverse transfection of cells on small interfering (siRNA) arrays, which, in combination with multi-channel immunofluorescence or time-lapse microscopy, is suitable for genome-wide RNA interference (RNAi) screens in intact human cells. The automatic
Oxidative damage of albumin in advanced liver disease
Oettl K, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1782(7-8), 469-473 (2008)
The role of fresh cow's milk in iron deficiency: I. Albumin turnover in infants with iron deficiency anemia
Woodruff C W and Clark J L
American Journal of Diseases of Children, 124(1), 18-23 (1972)
K K Piotrowska-Tomala et al.
Domestic animal endocrinology, 52, 90-99 (2015-05-04)
The aim of the study was to determine the effects of lipopolysaccharide (LPS), tumor necrosis factor alpha (TNF), interleukin-1-alpha (IL-1α), and nitric oxide donor (NONOate) on both in vivo and in vitro secretion of prostaglandin (PG)E2, PGF2α, leukotriene (LT)B4, and
António Galvão et al.
Mediators of inflammation, 2014, 682193-682193 (2014-08-16)
Metabolic hormones have been associated with reproductive function modulation. Thus, the aim of this study was: (i) to characterize the immunolocalization, mRNA and protein levels of leptin (LEP), Ghrelin (GHR) and respective receptors LEPR and Ghr-R1A, throughout luteal phase; and