Documenti fondamentali
A7517
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
For use as a marker in SDS-PAGE
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Saggio
24-32 mg/vial (biuret)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Purificato mediante
cold ethanol fractionation
Confezionamento
vial of 25 mg
Origine
USA origin
tecniche
electrophoresis: suitable
pH
5.2
Solubilità
water: slightly soluble
Compatibilità
suitable for (Suitable for use as an electrophoresis marker)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular and α-helical single-chain protein, produced in the liver. This non-glycosylated protein belongs to the serum albumins family. BSA consists of three homologous domains with two sub-domains each.
Applicazioni
Bovine Serum Albumin (BSA) has been used:
  • as a standard protein in the elution-filter aided proteome preparation (FASP) method and in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
  • as a component of the molecular weight marker in SDS-PAGE and western blotting
  • as a blocking agent in immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Bovine Serum Albumin (BSA) participates in the transport of endogenous and exogenous substances, such as hormones, fatty acids, drugs, and xenobiotics. It is used as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). BSA is usually preferred for the preparation of serum-free media. It is used in the pharmaceutical and cosmetic industry.
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Feiran Hao et al.
The Analyst, 141(16), 4953-4960 (2016-06-17)
Currently, the separation targets of preparative electrophoresis range from milligrams to micrograms of proteins. However, most commercially available preparative electrophoretic instruments function at the milligram level. Although some preparative electrophoretic apparatuses operated at the microgram level, the fractionation results are
Mehdi Fazlalipour et al.
Jundishapur journal of microbiology, 8(4), e17157-e17157 (2015-06-03)
Gradual development of a useful vaccine can be the main point in the control and eradication of Hepatitis C virus (HCV) infection. Hepatitis C Virus envelope glycoproteins are considered as the main HCV vaccine candidate. In this study, the Pichia
Tamara Topală et al.
Clujul medical (1957), 87(4), 215-219 (2014-01-01)
The continuous search for new molecules with therapeutic abilities has led to the synthesis and characterization of a large number of metal complexes, proven to exhibit potential as pharmacological agents through their antibacterial, antiviral, antifungal and antineoplastic properties. As serum
Yuhong Xiao et al.
Journal of immunological methods, 384(1-2), 148-151 (2012-06-27)
The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is an extremely common and powerful laboratory technique for detecting proteins by antibodies. Researchers frequently use bovine serum albumin (BSA) as a blocking agent to prevent non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that