94497
Norgestimate
analytical standard
Sinonimo/i:
(17α)-17-(Acetyloxy)-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one 3-oxime, Dexnorgestrel acetime
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D 43±3°, c = 1 in chloroform
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(CC[C@H]34)=N/O)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/b24-17+/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
KIQQMECNKUGGKA-NMYWJIRASA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)