94355
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.0 atom % D
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-12(2,17)7-11(16)18-9(6-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3
IGLHHSKNBDXCEY-MCHJGEEVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?