92650
Strep B ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NB.21
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Streptococcus spp.
Categorie correlate
Applicazioni
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Group B Streptococci from clinical samples.
Componenti
Composition:
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Colistin 10mg
Nalidixic acid 10mg
Gentamicin 2mg
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Colistin 10mg
Nalidixic acid 10mg
Gentamicin 2mg
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?