92412
Yeast Mannitol Agar without Calcium
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
dipotassium phosphate, 0.5 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
mannitol, 10 g/L
sodium chloride, 0.1 g/L
yeast extract, 1 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
6.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
life science and biopharma
microbiology
Compatibilità
rhizobiaceae
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)