909513
3-Azido-7-hydroxycoumarin
≥95%
Sinonimo/i:
3-Azido-7-hydroxy-chroman-2-one, 3-Azido-7-hydroxy-chromen-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H5N3O3/c10-12-11-7-3-5-1-2-6(13)4-8(5)15-9(7)14/h1-4,13H
KKJNQKVCZCNJDI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)