Key Documents
906743
Sigma-Aldrich
Sodium persulfate
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Sodium peroxodisulfate
About This Item
Formula condensata:
Na2S2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352120
NACRES:
NA.21
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)