89360
Thymolphthalein
ACS reagent, indicator (pH 8.8-10.5)
Sinonimo/i:
5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
indicator (pH 8.8-10.5)
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
Residuo alla calcinazione
≤1%
Punto di fusione
248-254 °C
251-253 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?