88792
2,4,5-Trichloro-6-hydroxyisophthalonitrile
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,4,5-Trichloro-6-hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, Hydroxychlorothalonil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(C#N)C(Cl)=C(Cl)C(O)=C1C#N
InChI
1S/C8HCl3N2O/c9-5-3(1-12)6(10)7(11)8(14)4(5)2-13/h14H
MDQKYGOECVSPIW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?