86843
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
technical, ≥90% (T)
Sinonimo/i:
TBAF
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (T)
Stato
crystals
Punto di fusione
62-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
O.O.O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH.3H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Preparation of deprotecting agents in preparation of cellulose derivatives
Synthesis of lipophilic peptides for DNA transfections in vivo
Dehydrobromination reactions
- Synthesis of novel 3-O-(2-methoxyethyl)cellulose.
- To compose the novel solvent dimethyl sulfoxide (DMSO) /tetrabutylammonium fluoride trihydrate, used for the acetylation of linters cellulose.
- Synthesis of neutral organometallic fluoro complex.
- Synthesis of fluoroaromatic compounds.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?