Key Documents
86625
Supelco
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)4N(PF6)
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.22
Beilstein:
3748868
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Grado
for electrochemical analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
≥99.0%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Solubilità
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Supporting electrolyte
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)