Documenti fondamentali
86501
Supelco
Test mixture 2 for apolar capillary columns according to Grob
suitable for GC, ready-to-use
Sinonimo/i:
Grob Test Mix for Non-Polar Columns for GC
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
mixture of D(−)-2,3-butanediol, decane, dicyclohexylamine, 2,6-dimethylaniline, 2,6-dimethylphenol, 2-ethylcaproic acid, methyl decanoate, methyl laurate, methyl undecanoate, 1-octanol and dodecane in hexane and methylene chloride
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
Mixture for a comprehensive, standardized quality test for apolar glass capillary columns
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Chromatography A, 219, 13-13 (1981)
K. Grob, jr. et al.
Journal of Chromatography A, 156, 1-1 (1978)