86490
2,2′:6′,2′′-Terpyridine
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru, ≥98.5%
Sinonimo/i:
α,α′,α″-Tripyridyl, 2,6-Di(2-pyridyl)pyridine
Saggio
≥98.5% (GC)
≥98.5%
Forma fisica
crystals
Qualità
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Punto di fusione
89-91 °C (lit.)
90-93 °C
Solubilità
dioxane: 0.1 g/mL, clear
Cationi in tracce
Ag: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?