Documenti fondamentali
85427
Supelco
Fase stazionaria per GC
phase DC-710, bottle of 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 100 mL
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.537
Gruppo funzionale matrice
DC-710 phase
Viscosità
~500 mPa.s, neat(25 °C)
Descrizione generale
Sintetizzata appositamente per risultare più pura, con range di peso molecolare ristretto e senza impurità o catalizzatori in tracce per l′impiego come fase stazionaria per la GC.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)